Learn More
SP Bel-Art™ Metric Micro Spinbar Magnetic Stirring Bars
Designed for small volume mixing in vessels such as vials, tubes and gradient makers.
Marca: SP Bel-Art™ F37119-0603
Detalles adicionales : Peso : 0.00570kg
Descripción
- Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
- Imán de alnico encapsulado con certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) - Compatibilidad química superior
- Fabricados en una instalación conforme a la ISO 9001:2015 con certificación de SGS
- Uso seguro en autoclave
Especificaciones
3 mm | |
Blanco | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
6 mm |
Grado FDA, revestimiento de PTFE Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
10 paquete | |
Esterilizable en autoclave |