Learn More
Bromuro de metilmagnesio, 3 M en éter, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15401707
Bromuro de metilmagnesio, 3 M en éter, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051458
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 15401707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041252.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Bromuro de metilmagnesio, 3 M en éter tiene una amplia gama de aplicaciones en síntesis orgánica. La alquilación de aldehídos y cetonas es la aplicación más común del reactivo de Grignard. Es un nucleófilo fuerte que puede formar nuevos enlaces carbono-carbono. Al igual que los compuestos de organolitio, es útil para formar enlaces carbono-heteroátomo.
Solubilidad
Soluble en éter, tolueno y tetrahidrofurano. Insoluble en hidrocarburos.
Notas
Es altamente inflamable y reacciona con la humedad o el agua para formar gas metano, por lo que se debe almacenar en recipientes cerrados herméticamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-16-1
Fórmula molecular CH3BrMg
Peso molecular (g/mol) 119.24
Número MDL MFCD00000041
Clave InChI AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 6349
SMILES C[Mg]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmagnesium bromide
Color Marrón
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal CH3MgBr
Número UN UN1928
Temperatura de inflamación -40°C (-40°F)
Sinónimo methyl magnesium bromide, grignard reagent
Nombre IUPAC magnesio;carbamida;bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M en éter
Olor Ether-like
Envase Frascos ChemSeal™
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 1.035 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de metilmagnesio, 3 M en éter, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific Chemicals >