Learn More
Bromuro de metilmagnesio, solución de 1,4 M en tolueno/THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
51.40€ - 159.00€
CAS 75-16-1, 109-99-9, 108-88-3
Fórmula molecular CH3BrMg
Peso molecular (g/mol) 119.24
Número MDL MFCD00000041
Clave InChI AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagentMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6349
Nombre IUPAC magnesio;carbamida;bromuro
SMILES C[Mg]Br
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10286192
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
377331000
100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10731134
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
377338000
800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de metilmagnesio, solución de 1,4 M en tolueno/THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals