Learn More
Methylethiocyanate, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10357580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5mL; Glass bottle
Código de producto.
10357580 5mL; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10357580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylethiocyanate
CAS 556-64-9
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.068g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C2H3NS
Fórmula lineal CH3SCN
Índice de refracción 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00001830
Cantidad 5 mL
Beilstein 03, 175
Índice Merck 15, 6200
Sinónimo methyl sulfocyanate, methylrhodanid, thiocyanic acid, methyl ester, methyl rhodanate, methylthiokyanat, methane, thiocyanato, thiocyanatomethane, methylthiocyanate, thiocyanic acid methyl ester, ch3scn
Clave InChI VYHVQEYOFIYNJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC#N
Nombre IUPAC tiocianato de metilo
Peso molecular (g/mol) 73.113
PubChem CID 11168
ChEBI CHEBI:61112
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.11
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid