Learn More
Azul de metileno, indicador de redox, sólido, C.I.52015, Fisher Chemical Código de producto.: 10010270
Azul de metileno, indicador de redox, sólido, C.I.52015, Fisher Chemical
Código de producto. 10010270 Tienda Fisher Chemical Productos
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Código de producto. 10010270
Marca: Fisher Chemical M/4870/45
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7220-79-3
Fórmula molecular C16H24ClN3O3S
Peso molecular (g/mol) 373.90
Número MDL MFCD00150008
Clave InChI XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 104827
Nombre IUPAC [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio;cloruro;trihidrato
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Especificaciones
Punto de fusión 100°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.89g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Verde
pH 3 to 4.5
Cantidad 10 g
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylene Blue trihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methylene blue trihydrate, Methylene blue
Título del producto
Azul de metileno, indicador de redox, sólido, C.I.52015, Fisher Chemical >