Learn More
Salicilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11408800 250 g 250 g
11453234 500 g 500 g
11463234 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408800 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10578.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 119-36-8 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Methyl salicylate is used as a flavoring agent and providing fragrance to products like chewing gum and mints. It acts as an anticoagulant by interruption of the vitamin K1-epoxide cycle. It is also used in high concentrations as a rubefacient to treat joint, muscular pain and acute pain. It is utilized as an anti-herbivore defense system in various plants. It is used as a transfer agent to get a manual copy of an image on a surface and to clear plant or animal tissue samples to be used for microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El salicilato de metilo se utiliza como agente aromatizante y proporciona fragancia a productos como chicle y menta. Actúa como anticoagulante por la interrupción del ciclo de la vitamina K1-epoxida. También se utiliza en altas concentraciones como rubefaciente para tratar el dolor articular, muscular y agudo. Se utiliza como un sistema de defensa anti-herbívoro en varias plantas. Se utiliza como agente de transferencia para obtener una copia manual de una imagen en una superficie y para limpiar muestras de tejido vegetal o animal que se utilizarán para la microscopía.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo, etanol, metonol y éter.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-36-8
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00002214
Clave InChI OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester
PubChem CID 4133
ChEBI CHEBI:31832
Nombre IUPAC metil 2-hidroxibenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nombre del producto químico o material Methyl salicylate
Punto de fusión -9°C
Densidad 1.18
Punto de ebullición 224°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.536
Cantidad 250 g
Beilstein 971516
Índice Merck 14,6120
Información de solubilidad Miscible with water,chloroform,ethanol,methonol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl salicylate
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1B
Mention de danger
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl salicylate
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.