Learn More
Bromuro de metil 4-(trifenilfosfonio)crotonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 4- (triphenylphosphonio)crotonate bromide |
Punto de fusión | ∼175°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 4173385 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 441.32 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de metil 4-(trifenilfosfonio)crotonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu