Learn More
SPEX CertiPrep™ Kit QuEChERS SPEXQuE™ para el método EN 15662
Cubra todas sus necesidades de instrumental QuEChERS uso general
Marca:  SPEX CertiPrep™ EN-PSA-2ML
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15286036
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Cubra todas sus necesidades de instrumental QuEChERS con los kits de uso general adecuados para la eliminación de ácidos orgánicos polares, algunos niveles bajos a moderados de azúcares y lípidos.
  • Métodos de Europa (método EN 15662)
Especificaciones
Especificaciones
25 mg de PSA, 150 mg de MgSO4
2 ml
100/pack
Tubo de limpieza para SPE dispersivo de PSA
EN 15662
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SPEX CertiPrep™ Kit QuEChERS SPEXQuE™ para el método EN 15662 > Pack de 100 tubos para centífruga de 2 ml de volumen