Learn More
Metanol, HPLC para análisis de gradientes, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10487322
Metanol, HPLC para análisis de gradientes, Fisher Chemical™
Código de producto. 10487322 Tienda Fisher Chemical Productos
5 L, Lata de aluminio, 5 litros
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
2.5 l
5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
2.50 LT
5 litros
Código de producto. 10487322
Marca: Fisher Chemical M/4058/21
Solicitar formato a granel o personalizado
Metanol, HPLC para análisis de gradiente
Fórmula
molecular de especificación: CH4O
Soluble en agua: Sí
Peso molecular: 32,04
Punto de fusión: -98 °C
Riesgo para la salud: Causa irritación moderada en los ojos, puede causar irritación en la piel y puede causar irritación en el tracto digestivo
Para su uso con [aplicación]: HPLC para análisis de gradiente
Punto de inflamación: 12 °C
N.º de CAS: 67-56-1
Punto de ebullición: 64,7°C
símbolo de peligro: F, T
Sinónimos: Carbinol, alcohol metílico, hidróxido metílico, monohidroximetano, alcohol de madera, nafta de madera, alcoholes de madera, alcoholes colombinos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritMostrar másMostrar menos
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Punto de fusión -98°C
Color Incolora
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 5 L
Envase Lata de aluminio
Forma física Líquido
Presión de vapor 128 hPa at 20°C
Viscosidad 0.55cp at 20°C
Peso molecular (g/mol) 32.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2539121 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/06/2025 Catalog NumberM/4058/99X,M/4058/34X,M/4058/10RSS,M/4058/30RSS,M/4058/17,M/4058/15,M/4058/17Z,M/4058/15X,M/4058/27X,M/4058/17X,M/4058/21,M/4058/25RSS,M/4058/PB17,M/4058/27SS
Número de lote2538978 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Catalog NumberM/4058/99X,M/4058/34X,M/4058/10RSS,M/4058/30RSS,M/4058/17,M/4058/15,M/4058/17Z,M/4058/15X,M/4058/27X,M/4058/17X,M/4058/21,M/4058/25RSS,M/4058/PB17,M/4058/27SS
Número de lote2538897 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Catalog NumberM/4058/99X,M/4058/34X,M/4058/10RSS,M/4058/30RSS,M/4058/17,M/4058/15,M/4058/17Z,M/4058/15X,M/4058/27X,M/4058/17X,M/4058/21,M/4058/25RSS,M/4058/PB17,M/4058/27SS
Número de lote2538287 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Catalog NumberM/4058/99X,M/4058/34X,M/4058/10RSS,M/4058/30RSS,M/4058/17,M/4058/15,M/4058/17Z,M/4058/15X,M/4058/27X,M/4058/17X,M/4058/21,M/4058/25RSS,M/4058/PB17,M/4058/27SS
Número de lote2538084 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Catalog NumberM/4058/99X,M/4058/34X,M/4058/10RSS,M/4058/30RSS,M/4058/17,M/4058/15,M/4058/17Z,M/4058/15X,M/4058/27X,M/4058/17X,M/4058/21,M/4058/25RSS,M/4058/PB17,M/4058/27SS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Título del producto
Metanol, HPLC para análisis de gradientes, Fisher Chemical™ >