Learn More
Invitrogen™ MessageAmp™ II-Biotin Enhanced aRNA Amplification Kit
Descripción
Includes
El kit de amplificación de ARNa MessageAmp™ II-Biotin mejorado contiene: Primer T7 Oligo(dT), ArrayScript™ RT, inhibidor de ARNasa, tampón de primera cadena 10X, mezcla de dNTP, tampón de segunda cadena, ADN polimerasa, ARNasa H, mezcla enzimática T7, tampón de reacción T7 10X, mezcla de biotina-NTP y ARN de control (1 mg/ml de ARN total de HeLa), tampón de lavado, tampón de unión de ADNc, tampón de unión de ARNa, 5 tampones de fragmentación de matriz, cartuchos de filtro de ARNa, tubos de recogida de ARNa, cartuchos de filtro de ADNc y tubos, tubos de elución de ADNc, agua sin nucleasas y manual de instrucciones detallado.
La determinación de los perfiles de expresión mediante matrices genéticas se ha convertido en el método más utilizado para evaluar la expresión génica en todo el genoma. La principal limitación de esta tecnología es el requisito de grandes cantidades de ARN para la hibridación de matrices. Este obstáculo se suele superar mediante el uso de la transcripción del ADNc impulsada por la ARN polimerasa T7 (obtenida de muestras de ARN total) para amplificar cantidades suficientes de ARNc. Este método de amplificación es la base del kit de amplificación de ARNa MessageAmp™ II-Biotin mejorado.
Mejoras en el etiquetado de biotina
El paso de reacción de la IVT del procedimiento del kit MessageAmp II-Biotin mejorado se ha optimizado para un etiquetado eficaz de la biotina. Se ha añadido al kit una mezcla de NTP que contiene UTP biotinilado para facilitar su uso. Otras optimizaciones han aumentado la sensibilidad y el rendimiento, de modo que una entrada de ARN de solo 50 ng es suficiente para producir suficiente ARNa para el análisis de matrices después de una sola ronda de amplificación. Estos kits no incluyen suficientes reactivos para dos rondas de amplificación. Si sus experimentos requieren dos rondas de amplificación, tendrá que comprar el kit de amplificación de ARNa MessageAmp II, además del kit MessageAmp II-Biotin.
Producto accesorio
El kit de amplificación de ARNa MessageAmp II (n.º de cat. AM1751) está disponible si se necesitan reactivos adicionales para dos rondas de amplificación de ARNa.
- Una mezcla de NTP incluida contiene UTP biotinilado
- Incluye suficientes reactivos para 100 amplificaciones de ARNa de una sola ronda
- Detecta más genes debido al aumento del porcentaje de llamadas presentes
- Obtenga cantidades suficientes de ARN amplificado tras una sola ronda de amplificación con solo 50 ng de ARN de entrada
- El nucleótido biotinilado se incluye en la mezcla de NTP optimizada, lo que reduce el tiempo de preparación y maximiza el etiquetado
Etiquetado de matrices de expresión, análisis de expresión génica y genotipado, análisis de micromatriz, amplificación de ARN
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Kit de amplificación de ARNa |
Contenido y almacenamiento | El kit de amplificación de ARNa MessageAmp™ II-Biotin mejorado contiene el primer T7 Oligo(DT), RT ArrayScript™, inhibidor de ARNasa, tampón de primera cadena (10), mezcla dNTP, tampón de segunda cadena, ADN polimerasa, ARNasa H, mezcla de enzimas T7, tampón de reacción T7 (10), mezcla de Biotina-NTP y ARN de control (1 mg⁄ml ARN total de HeLa) que se almacenan a –20°C. El tampón de lavado, el tampón de unión de ADNc, el tampón de unión de ARNa, los tampones de fragmentación de matriz (5), los cartuchos de filtro de ARNa, los tubos de recogida de ARNa, los cartuchos de filtro de ADNc + tubos, los tubos de elución de ADNc, el agua sin nucleasas y el manual de instrucciones detallado se almacenan a temperatura ambiente. |
Incluye etiqueta o tinte | Sí |
Método de etiquetado | Etiquetado directo |
Transcriptasa inversa | ArrayScript™ |
Tipo de muestra | ARN Poly(A+), ARN total |
Formato | Kit |
Línea de productos | Ambion™, MessageAmp™ |
Cantidad | 100 reacciones |
Documentos
Product Information
Manuals