Learn More
Óxido de mesitil, 99 %, mezcla de isómeros alfa y beta, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10366860
Óxido de mesitil, 99 %, mezcla de isómeros alfa y beta, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10366860
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10366860
Marca: Thermo Scientific Acros 125600025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-79-7 | C6H10O | 98.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-79-7
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.14
Clave InChI SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
PubChem CID 8858
Nombre IUPAC 4-metilpent-3-en-2-ona
SMILES CC(=CC(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesityl oxide
Punto de fusión -53°C
Densidad 0.8540g/mL
Punto de ebullición 129°C
Temperatura de inflamación 28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% alpha-Isomer (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCOCH3
Índice de refracción 1.4420 to 1.446
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01,736
Índice Merck 15,5978
Gravedad específica 0.854
Información de solubilidad Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosidad 0.64 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido, libre de materia suspendida
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462568 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/05/2024 Catalog Number125600100,125600010,125600025
Número de loteA0462567 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/05/2024 Catalog Number125600100,125600010,125600025
Número de loteA0459059 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/12/2023 Catalog Number125600100,125600010,125600025
Número de loteA0455761 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number125600100,125600010,125600025
Número de loteA0455760 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number125600100,125600010,125600025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mesityl oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de mesitil, 99 %, mezcla de isómeros alfa y beta, Thermo Scientific Chemicals >