Descripción
- Visor de acero inoxidable con un acabado negro mate
- Excelente estabilidad, incluso después de un uso prolongado
- Tamaño de malla: 1,8 x 2,5 mm
- Los visores de malla están diseñados para adaptarse a cascos de protección 3M™
- Todos los visores de malla están probados y aprobados bajo la norma europea EN 371 y cumplen los requisitos para una mayor resistencia (marcado S)
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE, EN 1731 |
Descripción | Diámetro de malla de 0,24 mm |
Tipo de producto | Visor de malla |
Para utilizar con (aplicación) | Silvicultura |
Incluye | Pico corto |
Material | Malla de acero inoxidable |
Título del producto
3M™ Visor de malla V4CK >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido