Learn More
Cole-Parmer™ Estante de malla
Static stainless steel Mesh Shelf for use in Techne hybridizers, able to support up to 4 kg in weight.
Marca:  Cole-Parmer™ 39455-26
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12823386
  • 183.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-10-2025
Descripción
  • Se puede colocar en los localizadores de tubos
  • Permite que la unidad se utilice como una simple incubadora sin movimiento
  • Para usar tanto con hibridadores HB-1D como HB-3D
Especificaciones
Especificaciones
Hibridizador HB-1D
Hasta 4 kg
Acero inoxidable
Accesorio, estante
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Estante de malla > Para su uso con: Hibridizador HB-1D