Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de desplazamiento MES-SDS (20X) Código de producto.: 15434569
Thermo Scientific Chemicals Tampón de desplazamiento MES-SDS (20X)
Código de producto. p-7042325
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. 15434569
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62138.AP
La ciencia ya es suficientemente difícil Sus biorreactivos no deberían serlo
Usar código promocional 24128 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solicitar formato a granel o personalizado
El tampón de desplazamiento MES-SDS (20X) se utiliza para una alta resolución de proteínas en pH neutro. Se aplica en la separación de proteínas de tamaño pequeño a mediano.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tampón de desplazamiento MES-SDS (20X) se utiliza para una alta resolución de proteínas en pH neutro. Encuentra aplicación en la separación de proteínas de tamaño pequeño a mediano.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Este tampón contiene: 1 M de MES, 1 M de base Tris, 2 % de SDS y 20 mM de EDTA con un pH de 7,3. Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase alejado de la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20X
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteP14L537 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2025 Código de productoJ62138.K2,J62138.AP
Número de loteN24L503 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/03/2025 Código de productoJ62138.K2,J62138.AP
Número de loteN24L504 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/03/2025 Código de productoJ62138.K2,J62138.AP
Número de loteY27K526 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Código de productoJ62138.K2,J62138.AP
Número de loteX01K554 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Código de productoJ62138.K2,J62138.AP
compliance-icons
Nombre del producto
  • MES-SDS running buffer (20X)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium lauryl sulfate, EDTA
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Tampón de desplazamiento MES-SDS (20X) >