Learn More
MES, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,0, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15432879
MES, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,0, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7041724
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
Código de producto. 15432879
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60031.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145224-94-8
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 213.248
Número MDL MFCD00006181
Clave InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
Nombre IUPAC ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 9.0
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteC13Y505 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de producto
Número de loteU18D501 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de producto
Número de loteS05E668 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de producto
Número de loteC13Y504 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de producto
Título del producto
MES, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,0, Thermo Scientific™ >