Learn More
MES, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,0, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | MES buffer soln. |
Color | Incolora |
Concentración | Solución de tampón de 0,5 M |
pH | 9.0 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 250 mL |