Learn More
Patrón de mercurio para ICP/MS, grado de Claritas PPT, SPEX CertiPrep™ Código de producto.: 15266366
compliance-icons compliance-icons
Patrón de mercurio para ICP/MS, grado de Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15266366 Tienda SPEX Certiprep Productos
125 mL, 125 ML
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ML
Código de producto. 15266366
Marca: SPEX Certiprep CLHG42Y
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Hg1000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificado de análisis Claritas PPT™ Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
% mín. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 10.0, 89.9
Fórmula molecular Hg
Número MDL MFCD00011035
Técnica ICP-MS
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Clave InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Tipo ICP/ICP-MS Standard
SMILES [Hg]
Nombre IUPAC mercurio
Solvent or Matrix 10% HNO3
Peso molecular (g/mol) 200.59
PubChem CID 23931
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:16170
Grado Trazas ICP/ICP-MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000 µg/ml Mercury
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, mercury
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Patrón de mercurio para ICP/MS, grado de Claritas PPT, SPEX CertiPrep™ >