Learn More
Sulfuro de mercurio(II), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11366858
Sulfuro de mercurio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4412848
100 g, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. 11366858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013483.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mercury(II) sulfide, black is used chiefly as a pigment in paints, rubber and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-48-5
Fórmula molecular HgS
Peso molecular (g/mol) 232.65
Número MDL MFCD00011046
Clave InChI LGZXYFMMLRYXLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercuric sulfide, mercury ii sulfide, vermilion, mercuric sulfide red, almaden, cinnabar, ethiops mineral, mercury sulfide, red cinnabar, mercury sulphide
PubChem CID 62402
SMILES [S--].[Hg++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) sulfide
Punto de fusión 583.5° (sublimation)
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC sulfanilidenomercurio
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.65
Olor Odorless
Aspecto Black powder
Densidad 7.70 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteD06W051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Código de producto013483.22
Número de loteA04Q16 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de producto013483.22
Número de loteK30K06 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Código de producto013483.22
Número de loteK17U014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Código de producto013483.22
Número de loteI29X005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2021 Código de producto013483.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfuro de mercurio(II), Thermo Scientific Chemicals >