Learn More
Sulfato de mercurio(II), extra puro, SLR, Fisher Chemical Código de producto.: 10060240
Sulfato de mercurio(II), extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10060240 Tienda Fisher Chemical Productos
250 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Código de producto. 10060240
Marca: Fisher Chemical M/3200/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7783-35-9
Fórmula molecular HgO4S
Peso molecular (g/mol) 296.65
Número MDL MFCD00011047
Clave InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
Nombre IUPAC mercurio(2+); sulfato
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Color Blanco
pH 1
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.64g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Título del producto
Sulfato de mercurio(II), extra puro, SLR, Fisher Chemical >