Learn More
Perclorato de mercurio(II) trihidrato, uso con reactivos Código de producto.: 11321738
Perclorato de mercurio(II) trihidrato, uso con reactivos
Código de producto. 11321738
100 g, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11321738
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011634.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73491-34-6
Fórmula molecular Cl2H6HgO11
Peso molecular (g/mol) 453.529
Número MDL MFCD00149735
Clave InChI DFJWPGPUWHLJIJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury ii perchlorate trihydrate, mercury perchlorate-water 1/2/3, perchloric acid,mercury 2+ salt, trihydrate 9ci
PubChem CID 53471339
Nombre IUPAC mercurio(2+);diperclorato;trihidrato
SMILES O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Hg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) perchlorate trihydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Hg(ClO4)2·3H2O
Número UN UN3087
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in benzene and hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.54 (399.49 Anhydrous)
Grado Reactivo
Título del producto
Perclorato de mercurio(II) trihidrato, uso con reactivos >