Learn More
Solución de nitrato de mercurio(II), 0,005 M, Honeywell™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Mercury(II) nitrate solution |
CAS | 7783-34-8 |
Cantidad | 1 L |
Fórmula molecular | H2HgN2O7 |
Fórmula lineal | Hg(NO3)2 |
Número MDL | MFCD00149736 |
Sinónimo | mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2 |
Clave InChI | KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.[Hg+2] |
Nombre IUPAC | mercurio(2+); dinitrato; hidrato |
Mostrar más |
Título del producto
Solución de nitrato de mercurio(II), 0,005 M, Honeywell™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido