Learn More
Acetato de mercurio(II), base de trazas de metal al 99,99 % , Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Mercury(II) acetate |
Punto de fusión | 179°C to 182°C |
Color | Beige |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | (CH3COO)2Hg |
Número UN | UN1629 |
Beilstein | 3563831 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.68g/mol |
Porcentaje de pureza | 99.999% (trace metals basis) |
Envase | Frasco de polietileno |
Mostrar más |
Título del producto
Acetato de mercurio(II), base de trazas de metal al 99,99 % , Honeywell™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido