Learn More
Nitrato de mercurio(I) dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 70°C |
CAS | 7782-86-7 |
Color | Blanco |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 500 g |
Fórmula molecular | H4Hg2N2O8 |
Número MDL | 150812 |
Clave InChI | LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Nombre IUPAC | dimercury(1+) dihydrate dinitrate |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Mercury(I) nitrate dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
- P302+P350-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Título del producto
Nitrato de mercurio(I) dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido