Learn More
Mercury, AAS standard solution, Specpure™ Hg 1000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11389169
Mercury, AAS standard solution, Specpure™ Hg 1000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389169
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11389169
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088079.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00011035
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury, AAS standard solution
Nombre de nota Hg 1000μg/mL
Cantidad 100 mL
Número UN UN3264
Forma física Líquido
Concentración Hg in 5% HNO3
Grado Specpure™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1523238 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/01/2025 Catalog Number088079.AP,088079.AE
Número de lote1523235 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/01/2025 Catalog Number088079.AP,088079.AE
Número de lote1502147 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Catalog Number088079.AP,088079.AE
Número de lote1502115 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Catalog Number088079.AP,088079.AE
Número de lote1504895 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Catalog Number088079.AP,088079.AE
RUO – Research Use Only
Título del producto
Mercury, AAS standard solution, Specpure™ Hg 1000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals >