Learn More
Gibco™ MEM, sales equilibradas de Hanks
MEM, sales equilibradas de Hanks
49.50€ - 228.00€
Especificaciones
Formulario | Líquido |
---|---|
Tipo de producto | MEM, sales equilibradas de Hanks |
Con aditivos | Sales de Hanks, Glutamina, Rojo de fenol |
Sin aditivos | Sin HEPES |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11540576
![]() |
Gibco™
21575097 |
10 x 500 ml |
228.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11530576
![]() |
Gibco™
21575022 |
500 mL |
49.50€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El medio esencial mínimo (MEM) es uno de los medios de cultivo celular más utilizados. El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios. Ofrecemos una variedad de modificaciones de MEM Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Producción según las prácticas correctas de fabricación actuales en dos instalaciones
El MEM Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de MEM Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
MEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, generalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). La formulación del MEM no requiere un entorno CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Líquido | |
Sales de Hanks, Glutamina, Rojo de fenol | |
Cultivo de células de mamíferos | |
Para uso diagnóstico in vitro |
MEM, sales equilibradas de Hanks | |
Sin HEPES | |
Normas ISO 13485, FDA | |
De 2 a 8 °C |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gibco™ MEM, sales equilibradas de Hanks