Learn More
BUCHI Instrumentos de punto de fusión y ebullición
Fast and accurate. BUCHI M-560/565 Melting Point Instruments have simple menus and programs that are easy to navigate on the intuitive LCD display, with either manual or automatic, real time video instrument.
Marca: BUCHI 11058004
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Calibración a prueba de fallos con determinación automatizada y almacenamiento de los resultados de la calibración
- Para determinar automáticamente los puntos de fusión y ebullición
- Medición y regulación de temperatura muy precisas
- Reproducibilidad optimizada con embalaje homogéneo del capilar con el cargador de muestras M-569
- Control de casi cualquier tipo de muestra con la medición del punto de fusión, el punto de ebullición o el punto de fusión por deslizamiento.
- Doble comprobación de las muestras difíciles mediante la comparación de la medición manual y la automatizada
- Observación y reproducción de la transición de fase con pantalla a color y grabación de vídeo
- Software para PC incluido para una fácil gestión de métodos y resultados
- Cumple con los métodos de la farmacopea (europea, USP, japonesa)
- Procedimientos completos de IQ/OQ que incluyen compuestos certificados de calibración y comprobación para laboratorios GLP/GMP.
Especificaciones
Instrumento de punto de fusión automático | |
100/240 V ±10% | |
± 0.2°C | |
370 mm | |
Melting and boiling point capillaries | |
Melting Point instrument, Calibration set; Melting point tubes (100 pcs); Boiling point tubes (10); Sample holder | |
De 10 °C a 400 °C |
50/60 Hz | |
150 W | |
PH. EUR., USP and JP | |
Color, TFT, 320 x 240, 3.5 in. | |
200 mm | |
M-565 | |
4.5 kg |