Learn More
Heathrow Scientific™ Gradilla para tubos de dos niveles Mega Rack™
Crea espacio y organización para laboratorios de alto rendimiento que requieren un gran espacio de almacenamiento para muestras. La gradilla de tubos doble Mega Rack™ Heathrow Scientific™ elimina la necesidad de múltiples gradillas para tubos.
Marca: Heathrow Scientific™ HS120115
75.00 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
- Polipropileno completamente ensamblado
- Material resistente y ligero para facilitar el transporte
- Identificación alfanumérica para la rápida localización y recuperación de los tubos
- Coloque diferentes grupos de pruebas en una gradilla y elimine la necesidad de múltiples gradillas para tubos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Rack para tubos | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (13 a 16 mm) | |
240 | |
No estéril | |
Sobremesa | |
Doble | |
673 mm | |
90 mm | |
13 a 16 mm |
18 x 12 | |
Azul | |
Polipropileno | |
Rectángulo | |
Tubos de 10 ml | |
1 unidad | |
673 x 267 x 90 mm | |
267 mm | |
16 mm | |
2,28 kg |