Learn More
Invitrogen™ Human MCP-2 ProQuantum Immunoassay Kit
ELISA
Marca: Invitrogen™ A355995
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alta sensibilidad: detección de niveles bajos de proteínas con mayor sensibilidad que los métodos tradicionales como ELISA
- Consumo de muestras reducido: utilice de 2 a 5 µ l de la muestra (p. ej. 2 μl vs 75 μl para triplicar pocillos con otros métodos)
- Flujo de trabajo rápido y sencillo: sin pasos de lavado, 2 horas de la muestra a la respuesta
- Amplio intervalo dinámico: 5 registros minimizan las diluciones de las muestras para garantizar que se incluyen dentro del rango
- No hay ningún instrumento propietario para comprar: se ejecuta en cualquier instrumento de PCR en tiempo real
- Software ProQuantum disponible: sólido análisis de datos y comparación estadística por grupos
Especificaciones
P80075 | |
<0,01 pg/mL | |
PCR en tiempo real Taqman™ | |
ProQuantum | |
Humano | |
Instrumentos qPCR | |
1 h | |
FAM™ | |
RUO | |
Congelar a -20 °C | |
30 min |
De 0,0128 a 5000 pg/ml | |
FAM™ | |
Inmunoensayo basado en proximidad | |
Plasma, Serum, Supernatant | |
Cuantificación de proteínas | |
6355 | |
Conjugado de anticuerpos A, Conjugado de anticuerpos B, Tampón de dilución de conjugado de anticuerpos, Tampón de dilución de ensayo, Ligasa, Mezcla maestra, Estándar | |
5 x 96 pruebas | |
Plasma, 2-5 μl; sobrenadante, 2-5 μl; suero, 2-5 μl | |
Humano | |
2 h |
Título del producto
Invitrogen™ Human MCP-2 ProQuantum Immunoassay Kit > 5 x 96 reacciones
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido