Learn More
mCherry Rabbit anti-Tag, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 189.00€
Especificaciones
Antígeno | mCherry |
---|---|
Concentración | 0.41 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16805135
|
Proteintech
26765-1-AP-20UL |
20 μL | N/A | ||||||
16895125
|
Proteintech
26765-1-AP-150UL |
150 μL |
189.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
MCherry is a fluorophore (a fluorescent molecule) used in biotechnology as a tracer to follow the flow of fluids, as a marker when tagged to molecules and cells components. mCherry is a monomeric fluorescent construct which absorbs at 587 nm and emits at 610 nm. It is resistant to photobleaching and is stable. It matures quickly, with a t 0.5 of 15 minutes, allowing it to be visualised soon after translation.Especificaciones
mCherry | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
mCherry Fusion Protein Ag25320 | |
Primary | |
-20°C |
0.41 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
mCherry | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
mCherry Rabbit anti-Tag, Polyclonal, Proteintech