Learn More
Pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con ISO 648 y DIN 12691. Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ están calibradas para la entrega e incluyen marcas en tinción ámbar permanente.
Marca: MBL PRA728AS
Descripción
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con ISO 648 y DIN 12691. Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ están calibradas para la entrega e incluyen marcas en tinción ámbar permanente.
- Cumple con ISO 648 y DIN 12691
- Calibrado para el suministro
- Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
- Marcas en tinción ámbar permanente
- Clase AS con +5 s de tiempo de espera
- Fabricado con vidrio sodo-cálcico con chorros resistentes
Especificaciones
±0,03 ml | |
Normas ISO 648, DIN 12691, ISO | |
Vidrio sodocálcico | |
Ámbar | |
±0,03 ml | |
15 ml |
Para el suministro | |
AS | |
Sí | |
2/Paq. | |
Verde | |
Pipeta con perilla |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13