Learn More
Pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para proporcionar resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos. Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación incluyen marcas en coloración ámbar permanente que se fusionan en el vidrio para garantizar resistencia ante soluciones de limpieza agresivas.
Marca:  MBL PRA742ASWC
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12484681
  • 19.30€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Descripción
Fabricadas con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados para proporcionar resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos.Las pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación incluyen marcas en tinción ámbar permanente que se fusionan en el vidrio para garantizar resistencia ante soluciones de limpieza agresivas.
  • Cumple con ISO 648 y DIN 12691
  • Calibrado para administración con tiempo de espera de +5s
  • Cada pipeta está codificada con un número de serie individual
  • Se suministra con certificado de calibración que permite la trazabilidad según las normas nacionales
  • Marcas en coloración ámbar permanente que se funde en el vidrio para garantizar la máxima resistencia a soluciones de lavado agresivas
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para resistencia adicional y para garantizar los tiempos de flujo de salida correctos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±0,01 ml
ISO 648, DIN 12691 y certificado de calibración
Vidrio sodocálcico
Ámbar
±0,01 ml
2 ml
Para el suministro
AS
Sí
2/Paq.
Naranja
Pipeta
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Pipetas de vidrio de clase AS de una marca MBL™ con certificación > Capacidad: 2 ml