Learn More
Pipetas graduadas de tipo 2 clase B MBL™
Fabricado con vidrio sodocálcico con chorros resistentes
19.00€ - 39.21€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 835 |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico |
Graduado | Sí |
Cantidad | 5/paq. |
Tipo | Pipeta |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12570046
|
MBL
PRA806B |
10 ml | 0,1 ml |
39.21€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12550046
|
MBL
PRA802B |
2 ml | 0,02 mL |
21.35€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12580046
|
MBL
PRA808B |
25 ml | 0,1 ml |
34.45€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12540046
|
MBL
PRA800B |
1 ml | 0,01 mL |
19.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12560046
|
MBL
PRA804B |
5 ml | 0,05 mL |
21.70€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Calibradas para administrar desde cualquier línea graduación hasta cero en el chorro
- Graduaciones en tinción ámbar permanente que se funde en el vidrio para garantizar la máxima resistencia a soluciones de lavado agresivas
Especificaciones
ISO 835 | |
Sí | |
Pipeta |
Vidrio sodocálcico | |
5/paq. |