Learn More
Pipetas de cristal MBL™ graduadas de clase B tipo 2
Fabricado con vidrio sodocálcico con chorros resistentes
Marca: MBL PRA802B
19.76 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19000kg
Descripción
- Calibradas para administrar desde cualquier línea graduación hasta cero en el chorro
- Graduaciones en tinción ámbar permanente que se funde en el vidrio para garantizar la máxima resistencia a soluciones de lavado agresivas
Especificaciones
ISO 835 | |
Sí | |
5/paq. | |
2 ml |
Vidrio sodocálcico | |
0,02 mL | |
±0,02 ml | |
Pipeta |