Learn More
Pipetas graduadas de tipo 2 clase B MBL™
Descripción
- Calibradas para administrar desde cualquier línea graduación hasta cero en el chorro
- Graduaciones en tinción ámbar permanente que se funde en el vidrio para garantizar la máxima resistencia a soluciones de lavado agresivas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 835 |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Cantidad | 5/paq. |
| Tolerancia | ±0,10 ml |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Tipo | Pipeta |