Learn More
Matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato MBL™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Altura (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerancia:
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
±0,8 ml
±1,2 ml
±2,4 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Descripción
- Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
- Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión
- Inscripciones en esmalte azul
- Tapón de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 1042, DIN 12664 |
Material del cierre | Polietileno |
Descripción | Inscripciones de esmalte azul |
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 170 mm |
Tolerancia | ±0,2 ml |
Graduated | Sí |
Clase | B |
Tamaño del tapón | 14/23 |
Título del producto
Matraz aforado de clase B de vidrio de borosilicato MBL™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido