Learn More
Axygen™ Tubos de microcentrífuga sin tapón MaxyClear
Disfrute de una excelente visibilidad en polipropileno transparente. Tubos de microcentrífuga sin tapón Axygen™ MaxyClear que incluyen paneles mate en el lado para permitir la escritura. A prueba de ebullición, esterilizables en autoclave y pueden soportar hasta 20,000 RFC. Disponibles en tubos graduados de 1.5 ml y 2.0 ml.
19.53€ - 157.12€
Especificaciones
Estilo de tapón | Tapón a presión |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Transparente |
Material | Homopolímero |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11386304
![]() |
Axygen™
MCT-150-NC |
1,5 ml | De 0,1 a 1,5 ml |
28.86€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12126830
![]() |
Axygen™
MCT-150-NC |
1,5 ml | De 0,1 a 1,5 ml | N/A | ||||||
12706819
![]() |
Axygen™
MCT-200-NC |
2 ml | De 0,1 a 2 ml | N/A | ||||||
12665876
![]() |
Axygen™
MCT-200-NC |
2 ml | De 0,1 a 2 ml |
35.95€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Disfrute de una excelente visibilidad en polipropileno transparente.Tubos de microcentrífuga sin tapón Axygen™ MaxyClear que incluyen paneles mate en el lado para permitir la escritura.A prueba de ebullición, esterilizables en autoclave y pueden soportar hasta 20 000 RFC.Disponibles como tubos graduados de 1,5 ml o 2,0 ml.
- El polipropileno MaxyClear proporciona una excelente visibilidad
- Paneles mate en el lateral para la escritura
- Pueden soportar hasta 20,000 RCF
- Resistentes a la ebullición y totalmente esterilizables en autoclave
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y endotoxinas para una integridad total de las muestras
Specifications
Tapón a presión | |
Esterilizable en autoclave | |
Homopolímero | |
500/Paq. | |
No estéril | |
Sin tapón |
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
Transparente | |
0,25 ml | |
500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja | |
Sí | |
20000 xG |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.