Learn More
Corning™ Matriz cualificada para hESC Matrigel™, *sin LDEV
Preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento.
1895.00€ - 3253.72€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a - 20°C. Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. |
---|---|
Tipo de producto | hESC-qualified Matrix |
Sin aditivos | No LDEV |
Para utilizar con (aplicación) | Crecimiento celular y diferenciación, estudios de metabolismo/toxicología, ensayos de invasión, ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo, estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos |
Fuente | Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15535739
|
Corning™
356277 |
25 mL (5 mL x 5) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15545739
|
Corning™
356278 |
50 mL (5 mL x 10) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Las colonias de ratón son rutinariamente sometidas a cribaje para la detección de patógenos a través de la prueba de producción de anticuerpos de ratón (MAP)
- Se realizan caras pruebas de PCR para detectar un amplio número de patógenos, incluido LDEV, para garantizar un estricto control de las materias primas utilizadas durante el proceso de fabricación
- Se han probado con resultados negativos para bacterias, hongos y micoplasma
- Las concentraciones de proteínas se han determinado mediante el método de Lowry
- Las unidades de endotoxinas se han medido mediante un ensayo de lisado de amebocitos Limulus
- La estabilidad de gel se ha probado durante un periodo de 14 días a 37 °C
- La actividad biológica se ha determinado para cada lote mediante un ensayo de crecimiento de neuritos
Especificaciones
Almacenar a - 20°C. Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. | |
No LDEV | |
Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm |
hESC-qualified Matrix | |
Crecimiento celular y diferenciación, estudios de metabolismo/toxicología, ensayos de invasión, ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo, estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos |