Learn More
Corning™ Matriz calificada por hESC Matrigel™, sin LDEV
Código de producto. 15535739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL (5 mL x 5)
50 mL (5 mL x 10)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15535739 25 mL (5 mL x 5) cada uno
15545739 50 mL (5 mL x 10) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15535739 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 356277
Cantidad Precio
1 1895.00€ / paquete de 1
3 1779.60€ / paquete de 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento.
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
La matriz Corning Matrigel es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón de Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto hESC-qualified Matrix
Sin aditivos No LDEV
Para utilizar con (aplicación) Crecimiento celular y diferenciación, estudios de metabolismo/toxicología, ensayos de invasión, ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo, estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos
Cantidad 25 mL (5 mL x 5)
Fuente Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm
Contenido y almacenamiento Almacenar a - 20°C. Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación.