Learn More
Corning™ Matriz cualificada para hESC Matrigel™, *sin LDEV
Preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento.
Marca: Corning™ 356278
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
La matriz Corning Matrigel es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón de Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento.
Especificaciones
Almacenar a - 20°C. Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. | |
No LDEV | |
50 mL (5 mL x 10) |
hESC-qualified Matrix | |
Crecimiento celular y diferenciación, estudios de metabolismo/toxicología, ensayos de invasión, ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo, estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos | |
Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm |