Learn More
Corning™ Matriz de membrana basal de factor de crecimiento reducido Matrigel™, sin LDEV
Adecuados para aplicaciones que requieren una preparación muy definida de la membrana basal.
2227.12€ - 4338.02€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a - 20 °C. Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. No almacenar en congeladores sin escarcha. Mantener congelado. |
---|---|
Sin aditivos | No LDEV |
Para utilizar con (aplicación) | Crecimiento celular y diferenciación, estudios de metabolismo/toxicología, ensayos de invasión, ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo, estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos |
Fuente | Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15505739
|
Corning™
356252 |
50 mL (10 mL x 5) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15515739
|
Corning™
356253 |
100 mL (10 mL x 10) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento
- Las colonias de ratón son rutinariamente sometidas a cribaje para la detección de patógenos a través de la prueba de producción de anticuerpos de ratón (MAP)
- Se realizan caras pruebas de PCR para detectar un amplio número de patógenos, incluido LDEV, para garantizar un estricto control de las materias primas utilizadas durante el proceso de fabricación
- Se han probado con resultados negativos para bacterias, hongos y micoplasma
- Las concentraciones de proteínas se han determinado mediante el método de Lowry
- Las unidades de endotoxinas se han medido mediante un ensayo de lisado de amebocitos Limulus
- La estabilidad de gel se ha probado durante un periodo de 14 días a 37 °C
- La actividad biológica se ha determinado para cada lote mediante un ensayo de crecimiento de neuritos (se colocan células de ganglios radiculares posteriores de pollo en una capa de 1.0 mm de matriz Corning Matrigel y deben generar una respuesta positiva de crecimiento de neuritos tras 48 horas sin la adición de un factor de crecimiento nervioso)
Especificaciones
Almacenar a - 20 °C. Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. No almacenar en congeladores sin escarcha. Mantener congelado. | |
No LDEV | |
Crecimiento celular y diferenciación, estudios de metabolismo/toxicología, ensayos de invasión, ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo, estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos | |
Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) |