Learn More
Corning™ Matriz de membrana basal de factor de crecimiento reducido Matrigel™, sin LDEV
Código de producto. 15505739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL (10 mL x 10)
50 mL (10 mL x 5)
Tamaño de la unidad:
cada uno
15505739 50 mL (10 mL x 5) cada uno
15515739 100 mL (10 mL x 10) cada uno
2 options
Código de producto. 15505739
Marca: Corning™ 356252
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Adecuados para aplicaciones que requieren una preparación muy definida de la membrana basal.
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
La matriz Corning Matrigel es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón de Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a - 20 °C. Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. No almacenar en congeladores sin escarcha. Mantener congelado.
Sin aditivos No LDEV
Para utilizar con (aplicación) Crecimiento celular y diferenciación, estudios de metabolismo/toxicología, ensayos de invasión, ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo, estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos
Cantidad 50 mL (10 mL x 5)
Fuente Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)