Learn More
Corning™ Matriz de membrana basal de factor de crecimiento reducido Matrigel™, sin LDEV
Descripción
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
La matriz Corning Matrigel es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón de Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a - 20 °C. Evitar múltiples ciclos de congelación-descongelación. No almacenar en congeladores sin escarcha. Mantener congelado. |
| Sin aditivos | No LDEV |
| Para utilizar con (aplicación) | Crecimiento celular y diferenciación, estudios de metabolismo/toxicología, ensayos de invasión, ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo, estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos |
| Cantidad | 100 mL (10 mL x 10) |
| Fuente | Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) |