Learn More
Masterflex™ Material de montaje para cabezal de bomba Easy-Load™ L/S™.
Apile fácilmente varios cabezales de bomba en su unidad Masterflex™ L/S™.
64.85€ - 126.00€
Especificaciones
Para utilizar con | Cabezales de bomba Masterflex L/S Easy-Load |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Incluye | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11857903
|
Masterflex™
07013-04 |
Material de montaje SS; instala 1 cabezal de bomba Easy-Load L/S. | 4/paq. |
64.85€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11775079
|
Masterflex™
07013-05 |
Material de montaje SS; instala 2 cabezales de bomba Easy-Load L/S. | 4/paq. |
126.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11785079
|
Masterflex™
07013-08 |
Material de montaje SS; instala 3 cabezales de bomba Easy-Load L/S. | 1 por unidad |
82.25€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11755089
|
Masterflex™
07013-09 |
Material de montaje SS; instala 4 cabezales de bomba Easy-Load L/S. | 1 por unidad |
91.55€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Apile fácilmente varios cabezales de bomba en su unidad Masterflex™ L/S™
- Fabricado en acero inoxidable duradero.
- Consulte las especificaciones de la unidad para conocer el número recomendado de cabezales.
- Adecuado para su uso con un cabezal de bomba Easy-Load™.
Especificaciones
Cabezales de bomba Masterflex L/S Easy-Load | |
Acero inoxidable |