Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas precisión de alto rendimiento Masterflex™ I/P™ BioPharm™, silicona curada con platino
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas. Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento de silicona curada con platino Masterflex™ I/P™ BioPharm™ proporcionan un caudal preciso y reproducible. Ideales para aplicaciones industriales que requieren caudales de hasta 17 l/min (4.5 GPM).
665.00€ - 865.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de bombas |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Material | Silicona |
Para utilizar con (aplicación) | Industria farmac├⌐utica, cosm├⌐tica, investigaci├│n y aplicaciones de an├ílisis autom├ítico |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | de -59 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11807553
|
Masterflex™
96421-70 |
70 |
865.00€
cada uno |
N/A | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
11897543
|
Masterflex™
96421-88 |
88 |
750.00€
cada uno |
N/A | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
11817553
|
Masterflex™
96421-89 |
89 |
665.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Presión hasta 2,7 bar• Cambio del tubo sin desmontar los cabezales
• Biopharm silicona 96420
Especificaciones
Tubos de bombas | |
Silicona | |
de -59 °C | |
de 232 °C |
Sí | |
Industria farmacéutica, cosmética, investigación y aplicaciones de análisis automático | |
1 rollo |