Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas precisión de alto rendimiento Masterflex™ I/P™ BioPharm™, silicona curada con platino
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas. Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento de silicona curada con platino Masterflex™ I/P™ BioPharm™ proporcionan un caudal preciso y reproducible. Ideales para aplicaciones industriales que requieren caudales de hasta 17 l/min (4.5 GPM).
Marca: Masterflex™ 96421-88
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Presión hasta 2,7 bar• Cambio del tubo sin desmontar los cabezales
• Biopharm silicona 96420
Especificaciones
Tubos de bombas | |
12.7mm | |
Industria farmacéutica, cosmética, investigación y aplicaciones de análisis automático | |
1 rollo | |
1/2 pulg | |
2.4 bar |
Sí | |
Silicona | |
de -59 °C | |
88 | |
8.8 mm | |
de 232 °C |