Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas precisión de alto rendimiento Masterflex™ I/P™ BioPharm™, silicona curada con platino
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas. Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento de silicona curada con platino Masterflex™ I/P™ BioPharm™ proporcionan un caudal preciso y reproducible. Ideales para aplicaciones industriales que requieren caudales de hasta 17 l/min (4.5 GPM).
Marca:  Masterflex™ 96421-89
Detalles adicionales : Peso : 1.44900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11817553
  • 665.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Presión hasta 2,7 bar
• Cambio del tubo sin desmontar los cabezales
• Biopharm silicona 96420
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de bombas
15.9mm
Industria farmacéutica, cosmética, investigación y aplicaciones de análisis automático
1 rollo
5/8 pulg
1.4 bar
Sí
Silicona
de -59 °C
89
8.2mm
de 232 °C