Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba de cartucho grande multicanal
Utilice los cartuchos para el bombeo multicanal y síncrono. Los cartuchos grandes MasterFlex™ L/S™ incluyen velocidades de caudal precisas y retenedores de tubos ajustables para fijar los tubos en su posición.
168.00€ - 183.00€
Especificaciones
N.º de canales Varios
Tipo de oclusión Ajustables
Cantidad 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
11868463
Ver documentos
Masterflex™
07519-75
Cabezal de bomba de cartucho de pulsación reducida Tubos de precisión
183.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Añadir a la cesta
11868443
Ver documentos
Masterflex™
07519-70
Cabezal de bomba de cartucho Tubos de microcalibre y precisión
168.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñado para su uso con modelos de cabezal de bomba Masterflex: 07519-05 y -06
  • Establezca los retenedores de tubos según su tamaño de tubo y estará listo para bombear
  • En cartuchos pequeños, la retención óptima está preajustada; simplemente cargue los tubos e inicie el bombeo
  • Cada cartucho acepta tubos de microcalibre y/o tubos de bomba de precisión L/S, consulte la siguiente tabla
  • Todos los cartuchos cuentan con oclusión regulable que mantiene una variación de flujo bidireccional del 5 %
  • Apriete la oclusión para presiones mayores, aflójela para una mayor vida útil de los tubos
  • Combine la entrada y la salida de dos cartuchos para reducir la pulsación
  • Los cartuchos se han fabricado con policarbonato y nailon relleno de vidrio
Combine cartuchos grandes y pequeños en cabezales de bomba que acepten ambos tamaños; dos cartuchos pequeños ocupan el mismo espacio que un cartucho grande
Especificaciones
Especificaciones
Varios
Ajustables
1 unidad
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Masterflex™ Cabezal de bomba de cartucho grande multicanal