Learn More
Masterflex™ Sistemas de unidad de consola de velocidad variable analógica L/S™
Sistemas de bomba compactos y rentables para aplicaciones generales de transferencia de fluidos.
Marca: Masterflex™ 77910-75
1796.94 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Funcionamiento sencillo con control de velocidad de un solo giro
- El interruptor de alimentación independiente le permite mantener el ajuste de velocidad al encender/apagar la unidad; el LED del panel frontal indica que está encendida
- El motor reversible le permite cebar/purgar fácilmente los tubos y bombear en cualquier dirección
- Control remoto de arranque/parada a través de conector DB9 en la parte posterior de la unidad
Especificaciones
1 | |
IP22 | |
De 20 a 600 rpm | |
07555-05 (unidad de consola L/S™), 07514-12 (cabezal de la bomba L/S™ Easy-Load) 06434-24, 3 m (10 pies) (C-FLEX™ ULTRA, L/S™ 24) | |
Easy-Load | |
230 V CA |
Analógico | |
De 56 a 1700 ml/min | |
Interruptor de arranque/parada | |
Acero pintado y plástico ABS | |
29,2 x 18,4 x 13,34 cm | |
0,8 A |
Título del producto
Masterflex™ Sistemas de unidad de consola de velocidad variable analógica L/S™ > Caudal máximo: 1700 ml/min; cabezal de bomba incluido: Easy-Load
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido