Learn More
Masterflex™ Diaphragm Metering Pump Head
Diseñado para bombear a través de filtros o en sistemas presurizados.El cabezal de bomba de medición del diafragma Cole-Parmer™ MasterFlex™ incluyen PTFE y partes mojadas de vidrio que ayudan a mantener la pureza del líquido.
1200.00€ - 1245.00€
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 16,5 x 7,62 x 15,2 cm |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para bombear a través de filtros o en sistemas presurizados. |
Longitud global (métrico) | 16,5 cm |
Anchura global (métrico) | 7,62 cm |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11885112
|
Masterflex™
07090-62 |
De 10 a 100 ml/min |
1245.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11877903
|
Masterflex™
07090-42 |
De 80 a 800 ml/min |
1200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Caudal de 10 a 800mL/min• Cabezal compatible con todos los motores L/S
• Presión hasta 5 bar
Especificaciones
16,5 x 7,62 x 15,2 cm | |
16,5 cm | |
1 unidad | |
De 40 a 400 rpm |
Para bombear a través de filtros o en sistemas presurizados. | |
7,62 cm | |
Cabezal de bomba de medición del diafragma | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |