Learn More
Masterflex™ Diaphragm Metering Pump Head
Diseñado para bombear a través de filtros o en sistemas presurizados.El cabezal de bomba de medición del diafragma Cole-Parmer™ MasterFlex™ incluyen PTFE y partes mojadas de vidrio que ayudan a mantener la pureza del líquido.
Marca: Masterflex™ 07090-42
Detalles adicionales : Peso : 1.16000kg
Descripción
- Compatible con la mayoría de las unidades Masterflex L/S.
- Ideal para bombear a través de filtros o en sistemas presurizados.
- La válvula de retención en el lado de entrada de la bomba mantiene el cebado hasta dos horas cuando la bomba está apagada.
Especificaciones
16,5 x 7,62 x 15,2 cm | |
Para bombear a través de filtros o en sistemas presurizados. | |
7,62 cm | |
Cabezal de bomba de medición del diafragma | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |
De 80 a 800 ml/min | |
16,5 cm | |
1 unidad | |
De 40 a 400 rpm |